Acide 2-thienylacetique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A10394.14 A10394.22 A10394.36
A10394.14EA 56.1 EUR InStock
A10394.14 A10394.22 A10394.36
Acide 2-thienylacetique ≥98%
Acide 2-thienylacetique
Purity: 98% CAS No.: 1918-77-0 Molecular Formula: C6H6O2S Formula Weight: 142.18 Melting Point: 61-65° Boiling Point: 160°/22mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00005458
Formule: C₆H₆O₂S
MW: 142,18 g/mol
Point d'ébullition: 160 °C (22 mmHg)
Point de fusion: 61…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005458
Numéro CAS: 1918-77-0
EINECS: 217-639-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité