Acide 3-thienylacetique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
205370100 205370500
ACRO205370100EA 91.1 EUR InStock
ACRO205370100 ACRO205370500
Acide 3-thienylacetique 98%
Acide 3-thienylacetique
Formule: C₆H₆O₂S
MW: 142,18 g/mol
Point de fusion: 77…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005473
Numéro CAS: 6964-21-2
EINECS: 230-166-1
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 80 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité