3-(3,5-Dichlorophényl)-1,5-diméthyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16310000EA 144 EUR InStock
EHERC16310000
3-(3,5-Dichlorophényl)-1,5-diméthyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
3-(3,5-Dichlorophényl)-1,5-diméthyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
Formule: C₁₃H₁₁Cl₂NO₂
Numéro CAS: 32809-16-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité