Tridemorphe
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17820000EA 110 EUR InStock
EHERC17820000
Tridemorphe
Tridemorphe
Formule: C₁₉H₃₉NO
Numéro CAS: 24602-86-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité