γ-Cyhalothrin
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11859500EA 555 EUR InStock
EHERC11859500
γ-Cyhalothrin
γ-Cyhalothrin
Formule: C₂₃H₁₉ClF₃NO₃
Numéro CAS: 76703-62-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité