Bifenthrin
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10584000EA 183 EUR InStock
EHERC10584000
Bifenthrin
Bifenthrin
Formule: C₂₃H₂₂ClF₃O₂
Numéro CAS: 82657-04-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité