Terpinolene ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: p-Menth-1,4(8)-diene, p-Meth-1-en-8-yl-formate, 4-Isopropylidene-1-methylcyclohexene, p-mentha-1,4(8)-diene
T0817-500ML T0817-25ML
TCIAT0817-500MLEA 63.8 EUR InStock
TCIAT0817-500ML TCIAT0817-25ML
Terpinolene ≥90.0% (par GC)
Terpinolene
Formule: C₁₀H₁₆
MW: 136,23 g/mol
Point d'ébullition: 185°C
Point d'éclair: 37°C
Numéro MDL: MFCD00049191
Numéro CAS: 586-62-9
EINECS: 209-578-0
ONU: 2541
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93d1dec78a0adc6a2c2a176bd1323ab709790fa2&vid=93d1dec78a0adc6a2c2a176bd1323ab709790fa2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité