Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Décaborane ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

87892.06EA 472 EUR InStock
87892.06 ABCRAB205059.0005 87892.03 87892.14
Décaborane ≥98%
Décaborane
In rocket propellants, and as a catalyst in olefin polymerization


Formule: B₁₀H₁₄
MW: 122,22 g/mol
Point d'ébullition: 213 °C
Point de fusion: 99…103 °C
Densité: 0,940
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011314
Numéro CAS: 17702-41-9
ONU: 1868
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,2845
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité