Bromure de S-éthylthiouronium
Fournisseur: Cayman Chemical
81275-100 81275-50 81275-500 81275-1
CAYM81275-100EA 51.6 EUR InStock
CAYM81275-100 CAYM81275-50 CAYM81275-500 CAYM81275-1
Bromure de S-éthylthiouronium
Bromure de S-éthylthiouronium
Formule: C₃H₉BrN₂S
Numéro MDL: MFCD00012585
Numéro CAS: 1071-37-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité