Sulfate de bis(2-méthylisothiouronium) 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: S-Methylisothiourea sulphate, 2-Methyl-2-thiopseudourea sulphate, S-Methylthiouronium sulphate, 2-Methyl-2-thiopseudourea hemisulphate
127891000 127895000
ACRO127891000EA 30.4 EUR InStock
ACRO127891000 ACRO127895000
Sulfate de bis(2-méthylisothiouronium) 98%
Sulfate de bis(2-méthylisothiouronium)
Formule: C₄H₁₂N₄S₂·H₂SO₄
MW: 278,38 g/mol
Point de fusion: 240…241 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013055
Numéro CAS: 867-44-7
EINECS: 212-759-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité