Sulfate de bis(2-méthylisothiouronium)
Fournisseur: Cayman Chemical
CAYM81300-1EA 45.2 EUR InStock
CAYM81300-1
Sulfate de bis(2-méthylisothiouronium)
Sulfate de bis(2-méthylisothiouronium)
Formule: C₄H₁₂N₄S₂·H₂SO₄
MW: 278,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013055
Numéro CAS: 867-44-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité