Flurprimidol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC13851000EA 266 EUR InStock
EHERC13851000
Flurprimidol
Flurprimidol
Formule: C₁₅H₁₅F₃N₂O₂
Numéro CAS: 56425-91-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité