Ethidium bromure 0,625 mg/l en solution aqueuse, Qualité Biotechnologie
Fournisseur: VWR Chemicals
E406-5MLEA 29.6 EUR InStock
E406-5ML
Ethidium bromure 0,625 mg/l en solution aqueuse, Qualité Biotechnologie
Ethidium bromure
Le bromure d'éthidium est fourni dans un flacon compte-gouttes de 0,625 mg/ml. Une goutte diluée dans 50 ml d'agarose fondu ou de tampon donne une concentration finale de 0,5 µg/ml. À une concentration de 0,5 μg/ml, le bromure d'éthidium est utile dans les gels d'agarose ou d'acrylamide pour la détection des bandes. Il sert à détecter des acides nucléiques pouvant atteindre 10 ng. À des concentrations supérieures (0,5 - 1,0 μg/ml), il peut être utilisé pour faciliter la purification de l'ADN dans un gradient de chlorure de césium.
  • Used to detect as little as 10 ng of nucleic acid
  • Dropper bottles are shatter-resistant and light-proof
  • No additional hazardous shipping costs are applied to ethidium bromide dropper bottles
At a concentration of 0,5 μg/ml, ethidium bromide is useful in agarose or acrylamide gels for band detection.
At higher concentrations (0,5 to 1,0 μg/ml), it may be used to facilitate purification of DNA in a caesium chloride gradient.
One drop diluted into 50 ml of molten agarose or buffer yields a final concentration of 0,5 μg/ml.
Conditionnement: In 0,625 mg/ml dropper bottles.
Formule: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011724
Numéro CAS: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Abs.@ Lambda Max 0,68 - 0,74
DNase none detected
Lambda Max (8/100 ml Water) 478 – 482 nm
RNase none detected
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité