Tampons MOPS 10X pour la biotechnologie
Fournisseur: Avantor
VWR®
E526-500MLEA 233 EUR InStock
E526-500ML
Tampons MOPS 10X pour la biotechnologie
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de migration
MOPS est un tampon zwittérionique utilisé comme tampon de migration pour électrophorèse d'ARN par gel d'agarose dénaturant. Grâce à sa gamme de tampons de 6,5 à 7,9, MOPS fonctionne parfaitement bien avec des gels de formaldéhyde à 20 mM de concentration.
  • Optimisé pour électrophorèse d'ARN par agarose
  • Idéal pour une utilisation avec des gels de formaldéhyde d'ARN
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité