Kanamycine sulfate 50 mg/ml en solution, Qualité ultra pure
Fournisseur: VWR Chemicals
E713-20MLEA 139 EUR InStock
E713-20ML
Kanamycine sulfate 50 mg/ml en solution, Qualité ultra pure
Kanamycine sulfate
La kanamycine est un antibiotique aminoglycoside qui inhibe la synthèse des protéines dans les bactéries à Gram négatif et à Gram positif et dans les mycoplasmes. Concentration d'utilisation recommandée : 30 µg/ml.
Formule: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
MW: 582,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070253
Numéro CAS: 25389-94-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Clarity PASS / Fail
Specific Gravity (20 °C) 1,0186 - 1,0427
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité