Milieu LB pré-mélangé
Fournisseur: VWR Chemicals
J106-1KGEA 261 EUR InStock
J106-1KG J106-10PK J106-2KG
Milieu LB pré-mélangé
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
Lysogeny broth (LB) is a nutritionally rich medium used for the propagation and maintenance of E. coli. It is also widely used for the preparation of plasmid DNA and recombinant proteins.
  • Save time using pre-mixed media
  • Homogenous and high quality powders
Formulation of 10 g tryptone, 10 g NaCl, and 5 g yeast extract (25 g powder total) per L of liquid broth.
The instructions included on the label state to prepare LB broth by dissolving 25 g powder per liter in deionized water.
Information de livraison: Sachets monodose ReadyPack ™ pour 1 litre de milieu.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité