Dialysis tubing funnel, Fillpour™, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art
SCIENCEWARE®
229-0002EA 154 EUR InStock
229-0002 BELAF148480000
Dialysis tubing funnel, Fillpour™, SP Bel-Art
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
Dialysis tubing is cut to length and knotted at the end. The other end is slipped onto the tube and is held with silicone rubber loops or a rubber band. Three tube steps fit various sizes of dialysis tubing, and a triple notched universal hanger supports the funnel on the edge of any vessel.
  • Reduces difficulties in handling narrow dialysis bags
  • Captive cap with writing area
  • Steam autoclavable at 121 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité