L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Ampoules, standard, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
176759 176762
WHEA176759EA 536 EUR InStock
WHEA176759 WHEA176762
Ampoules, standard, WHEATON®
Ampoules
Ampoules are made from low potassium borosilicate glassare.
  • Consistent with low background counts
Commonly used for packaging certified standards.
Certifications: USP Type I, ASTM E 438 Type I, Class A
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité