L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Drying tubes with tube fittings, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F199600000 F199610000 F199620000
BELAF199600000EA 60.5 EUR InStock
BELAF199600000 BELAF199610000 BELAF199620000
Drying tubes with tube fittings, SP Bel-Art
Tubes Tubes de dessication
Unbreakable polyethylene straight tubes.
  • Good chemical resistance
  • Godd temperature resistance
  • Drying agent no included
Can be filled with desiccant of your choice. Each tube is supplied with two polypropylene fittings which accept 6,4 to 9,5 mm int.Ø tubing.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité