Tubing connectors, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H197270000 H197280000 H197290000
129-2235EA 105 EUR InStock
129-2235 129-2236 129-2237
Tubing connectors, SP Bel-Art
Raccords et connecteurs
Unit consists of two barbed PE connectors, which assemble tightly together with a male-female centre taper.
  • Suitable for vacuum applications
  • Temperature resistant up to 80 °C
  • Good chemical reistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité