Agitateur thermoshake avec système de refroidissement, pour microtubes et microplaques, PCMT
Fournisseur: Grant
Grant-bio
444-0938EA 1520 EUR InStock
444-0938
Agitateur thermoshake avec système de refroidissement, pour microtubes et microplaques, PCMT
Agitateurs Agitateurs incubateurs
Agitateur thermoshake compact avec vitesse et températures variables. Cet agitateur chauffant et refroidissant offre des fonctions de chauffage et de mélange simultanées ou indépendantes. Cette unité est idéale pour l'extraction de l'ADN/ARN, la préparation d'échantillons, les réactions enzymatiques et l'extraction de métabolites de matériaux cellulaires.
  • Délais de chauffage et de refroidissement courts de 4 à 100 °C, vitesse de mélange de 250 à 1400 min-1
  • Mélange homogène dans tout le bloc et uniformité de température de ±0,1 °C à 37 °C
  • Minuteur numérique, 1 min à 96 h, avec alarme sonore
  • L'écran LCD à 2 lignes indique les valeurs programmées et réelles de durée, température et vitesse
  • Utilisables entre 4 et 40 °C (80% d'humidité relative sans condensation), dans un incubateur, une chambre froide ou une station de travail
Informations de commande: fournis sans blocs. Choix de cinq blocs interchangeables pour 0,2 ; 0,5 ; 1,5 ; 2,0 ml ou un mélange. À commander séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité