Tubing connectors, '5 in 1', SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F196550000 F196570000
BELAF196550000EA 94.3 EUR InStock
BELAF196550000 BELAF196570000
Tubing connectors, '5 in 1', SP Bel-Art
Raccords et connecteurs
PP
  • Fits 5 sizes of tubing and will connect the same size tubing on both ends, or will act as a reducer for any combination within the range
  • Inside diameter increases with notch size when unneeded length is cut off for unrestricted flow
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité