Élévateurs de laboratoire électriques, Lift 240
Fournisseur: Bochem
245-0025EA 2660 EUR InStock
245-0025
Élévateurs de laboratoire électriques, Lift 240
Crics de laboratoire
Stainless steel ¹⁸/₁₀. Remote control operated lab jack with integrated motor for use in hoods.
Capacité de charge max. (dynamique) : 25 kg
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité