Portoirs pour plaque de contact, Poxygrid®
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F189790002 F189790003
BELAF189790002EA 147 EUR InStock
BELAF189790002 BELAF189790003
Portoirs pour plaque de contact, Poxygrid®
Portoirs Distributeurs de boîtes de Petri
Fil d'acier recouvert d'époxy. Contient 10 ou 30 plaques de contact avec couvercles disposés selon une ou trois piles de dix plaques.
  • Prévient les accidents pendant le transport
  • Résistant aux produits chimiques et à la corrosion
  • Taille compacte pour gagner de l'espace dans l'incubateur et sur la paillasse
l×P×H : 82×82×140 cm (une pile)
l×P×H : 246×82×140 mm (trois piles)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité