Portoirs pour plaque de contact
Fournisseur: Bel-Art Products
BELAF189900000EA 167 EUR InStock
BELAF189900000
Portoirs pour plaque de contact
Portoirs Distributeurs de boîtes de Petri
Portoir en PP moulé, idéal pour les procédés à volume d'échantillonnage élevé.
  • Pour transporter et incuber les plaques de contact, et organiser le traitement des échantillons sur la paillasse
  • Portoirs pour accueillir 60 plaques de contact avec couvercles, configurées dans six colonnes de dix boîtes
  • Verrouillage lorsqu'elles sont empilées
  • Un grand diviseur central sert de poignée qui n'interfère pas avec les échantillons, et fournit un espace pour l'étiquetage
  • Autoclavables à +121 °C
Ne nécessite qu'un assemblage simple. Les dimensions assurent la stabilité et économisent l'espace de la paillasse: 266×165×178 mm
Il est possible d'empiler en toute sécurité quatre portoirs complètement chargés, pour profiter au maximum de ll'espace de l'incubateur.
Grâce à l'accès aux emplacements sous chaque pile, il est facile de retirer une pile complète de plaques du portoir, et ce en toute sécurite; pour ce faire, il suffit de placer un doigt sous la plaque inférieure et le pouce sur le dessus du couvercle de la plaque supérieure.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité