L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Aspirator bottles, vacuum, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F199170001 F199170002
BELAF199170001EA 489 EUR InStock
BELAF199170001 BELAF199170002
Aspirator bottles, vacuum, SP Bel-Art
Flacons Flacons à décanter
Polypropylene, with epoxy coated steel frame and screw cap.
  • Chemical resistant
  • Corrosion resistant
  • Eopxy coated steel frame saves workspace
Complete aspirator bottle includes vaccum trap, safety vent on screw cap, flexible collection tubing (1/4"×3/8") and UV inhibitor molded collection bottle.
Note: Disposable pipette tip, pasteur pipette needs to be connect to collection tubing for vaccum aspiration from petri dishes, microtitre plates, centrifuge tubes and flasks.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité