Transport trolleys for baskets, EURO-STANDARD
Fournisseur: Bochem
BOCH17333EA 1270 EUR InStock
BOCH17333
Transport trolleys for baskets, EURO-STANDARD
Chariots
Transport cart made of stainless steel used for transport baskets.
  • Five hanging ties
  • Two pushing handles
  • Two guide and fixed rolls, two with lock
  • Enclosure of rolls, zincked
  • Excess length of enclosure
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité