Butyromètre à matières grasses libres
Fournisseur: Funke-Gerber
614-0136EA 125 EUR InStock
614-0136
Butyromètre à matières grasses libres
Butyromètres
Permet de déterminer la teneur en matières grasses libres du lait et de la crème.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité