Reagent bottles, with screw cap, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
844030 844029 844025 844026 844027
WHEA844030EA 82.1 EUR InStock
WHEA844030 WHEA844029 WHEA844025 WHEA844026 WHEA844027
Reagent bottles, with screw cap, WHEATON®
Flacons Flacons en verre
Glass, amber, with blue screw cap.
Amber coloured to protect light sensitive substances.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité