Fer (III) sulfate hydraté, Qualité Réactif
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Sulfate de fer hydraté
0629-500GEA 173 EUR InStock
0629-500G
Fer (III) sulfate hydraté, Qualité Réactif
Fer (III) sulfate hydraté
Formule: Fe₂(SO₄)₃·xH₂O
MW: 399,88 g/mol (anhy)
Densité: 3,1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149714
Numéro CAS: 15244-10-7
Merck Index: 13,04065
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité