m-Xylène-α-thiol
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: m-Xylene-α-thiol, 3-Methylbenzylmercaptan
TL00469DA TL00469EA
MAYBTL00469DAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00469DA MAYBTL00469EA
m-Xylène-α-thiol
m-Xylène-α-thiol
Formule: C₈H₁₀S
MW: 138,23 g/mol
Point d'ébullition: 215…217 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00022075
Numéro CAS: 25697-56-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité