Dichloroisocyanuric acid sodium salt monohydrate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
436450010 436452500 436450500
ACRO436450010EA 167 EUR InStock
ACRO436450010 ACRO436452500 ACRO436450500
Dichloroisocyanuric acid sodium salt monohydrate 97%
Dichloroisocyanuric acid sodium salt monohydrate
Formule: C₃Cl₂N₃NaO₃.H₂O
Point de fusion: 240…250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149404
Numéro CAS: 52671-45-1
EINECS: 220-767-7
ONU: 2465
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 96.0 to 104.0 % (on dry substance)
Loss on drying 6 % to 11 % (105°C, 4 h)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité