Phénol : Chloroforme : Alcool isoamylique (25:24:1) (v/v/v) ≥99%, Qualité Biotechnologie
Fournisseur: VWR Chemicals
0883-400MLEA 384 EUR InStock
0883-400ML 0883-100ML
Phénol : Chloroforme : Alcool isoamylique (25:24:1) (v/v/v) ≥99%, Qualité Biotechnologie
Phénol : Chloroforme : Alcool isoamylique
Produit pré-mélangé avec de l'alcool isoamylique (25:24:1). Un mélange de phénol et de chloroforme 1:1 saturé est idéal pour l'extraction de protéines à partir de préparations d'ADN. Conditionné à pH 6,7, ce produit est accompagné d'un tampon alcalin distinct qui permet au chercheur d'augmenter le pH à 8,0.
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00133763
Numéro CAS: 136112-00-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Apparence Colorless, 2-layer liquid
DNase non détecté
O.D.@ 330nm = 0.2
O.D.@ 405nm = 0.1
O.D.@ 510nm = 0.1
pH @25°C 6.5 - 6.9
Protéases non détecté
Pureté = 99%
RNase non détecté
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité