IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside) (pas d'origine animale) ≥98%, Qualité ultra pure
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: IPTG
N679-10GEA 668 EUR InStock
N679-10G
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside) (pas d'origine animale) ≥98%, Qualité ultra pure
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside)
Sans composés d'origine animale. Sans dioxanne.
Formule: C₉H₁₈O₅S
MW: 238,31 g/mol
Point d'ébullition: 402 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 109,5…110,5 °C
Numéro MDL: MFCD00063273
Numéro CAS: 367-93-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Abs.@300nm (5%, Eau) <0.15
Abs.@400nm (5%, Eau) <0.06
Dioxane Test Passe
Apparence Poudre cristalline blanche
Point d‘ébullition 110 - 114 °C
Humidité (KF) <1%
pH (5%, Eau)@25°C 5 - 7
Pureté >98%
Rotation spécifique -34.5 – -28.5°
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité