Hygromycine B 50 mg/ml en solution aqueuse
Fournisseur: Roth Carl
CP12.2 CP12.1
ROTHCP12.2EA 209 EUR InStock
ROTHCP12.2 ROTHCP12.1
Hygromycine B 50 mg/ml en solution aqueuse
Hygromycine B
Formule: C₂₀H₃₇N₃O₁₃
Numéro MDL: MFCD06795479
Numéro CAS: 31282-04-9
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité