1,4-Benzodioxanne-6-ylamine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
185780500 185780050 185782500
ACRO185780500EA 153 EUR InStock
ACRO185780500 ACRO185780050 ACRO185782500
1,4-Benzodioxanne-6-ylamine 99%
1,4-Benzodioxanne-6-ylamine
Formule: C₈H₉NO₂
Densité: 1.23 g/cm³
Point d'éclair: 120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006824
Numéro CAS: 22013-33-8
EINECS: 244-718-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to dark brown Solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5970 to 1.6010 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 94.0 to 106.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité