1,4-Benzodioxanne-6-ylamine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L01421.06EA 34.6 EUR InStock
L01421.06 L01421.14 L01421.22
1,4-Benzodioxanne-6-ylamine 99%
1,4-Benzodioxanne-6-ylamine
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,17 g/mol
Point d'ébullition: 116…118 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 26…30 °C
Densité: 1,231
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006824
Numéro CAS: 22013-33-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité