6-Bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 6-Bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, 6-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine
B25625.06 B25625.14
B25625.06EA 117 EUR InStock
B25625.06 B25625.14
6-Bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin ≥98%
6-Bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin
Purity: 98% CAS No.: 52287-51-1 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5890 Boiling Point: 259-260° Beilstein Reference: 6223 MDL No.: MFCD00040750
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Point d'ébullition: 259…260 °C
Densité: 1.598
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040750
Numéro CAS: 52287-51-1
EINECS: 257-817-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité