Acide amidosulfonique 10% en solution aqueuse, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
16761.3000 16761.4000 16761.5020
KRAF16761.3000EA 58 EUR InStock
KRAF16761.3000 KRAF16761.4000 KRAF16761.5020
Acide amidosulfonique 10% en solution aqueuse, très pur
Acide amidosulfonique
Formule: H₃NO₃S
Numéro MDL: MFCD00011603
Numéro CAS: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité