Acide amidosulfonique 100 g/l en solution aqueuse, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Aminosulphonic acid, Amidosulphuric acid, Amidosulphuric Acid, Sulphamic acid, Amidosulphonic acid, Sulphamidic acid
12977.3000 12977.4000 12977.5020
KRAF12977.3000EA 58 EUR InStock
KRAF12977.3000 KRAF12977.4000 KRAF12977.5020
Acide amidosulfonique 100 g/l en solution aqueuse, très pur
Acide amidosulfonique
Formule: H₃NO₃S
MW: 97,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011603
Numéro CAS: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité