Ampicilline
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0253.16EA 1730 EUR InStock
PROOMM0253.16
Ampicilline
Ampicilline
Formule: C₁₆H₁₉N₃O₄S
MW: 349,4 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005175
Numéro CAS: 69-53-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité