Ampicilline sel de sodium, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: D(-)-α-Aminobenzylpénicilline sel de Sodium
171257-10EA 182 EUR InStock
171257-10
Ampicilline sel de sodium, Millipore®
Ampicilline sel de sodium
Formule: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
MW: 371,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064313
Numéro CAS: 69-52-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité