Ampicilline sel de sodium
Fournisseur: Serva
Danger
Synonyms: D(-)-α-Aminobenzylpenicillin Sodium Salt, Ampicillin Na, Ampicillin sodium salt, D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt Ampicillin sodium salt
13399.01 13399.02 13399.03
SERA13399.01EA 0 EUR InStock
SERA13399.01 SERA13399.02 SERA13399.03
Ampicilline sel de sodium
Ampicillin sodium salt
Formule: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
MW: 371,39 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064313
Numéro CAS: 69-52-3
EINECS: 200-708-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité