Kanamycin sulphate hydrate, min. 750 I.U./mg, BioChemica
Fournisseur: PanReac AppliChem
Danger
A1493.0005 A1493.0010 A1493.0025 A1493.0050
A1493.0005EA 57.6 EUR InStock
A1493.0005 A1493.0010 A1493.0025 A1493.0050
Kanamycin sulphate hydrate, min. 750 I.U./mg, BioChemica
Kanamycin sulphate hydrate
Formule: C₁₈H₃₆N₄O₁₁·H₂SO₄·H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 5965-95-7
EINECS: 246-933-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay min. 750 I.U./mg
α20°C/D; 1 %, H2O +112° - +123°
pH (1 %; H2O) 6.5 - 8.5
Loss on drying (60°C) max. 1.5 % (1 Torr)
Kanamycin B max. 4 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité