Kanamycine sulfate
Fournisseur: Molekula
MOLEM10221265EA 0 EUR InStock
MOLEM10221265
Kanamycine sulfate
Kanamycine sulfate
Formule: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
MW: 582,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070253
Numéro CAS: 25389-94-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité