3-Amino-1,2,4-triazole-5-thiol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15242.06 A15242.14 A15242.22
A15242.06EA 33.8 EUR InStock
A15242.06 A15242.14 A15242.22
3-Amino-1,2,4-triazole-5-thiol ≥98%
3-Amino-1H-1,2,4-triazole-5-thiol
Purity: 98+% CAS No.: 16691-43-3 Molecular Formula: C2H4N4S Formula Weight: 116.15 Odour: Odourless Melting Point: 300° dec. Beilstein Reference: 112404 MDL No.: MFCD00005231
Formule: C₂H₄N₄S
Point de fusion: >300 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005231
Numéro CAS: 16691-43-3
EINECS: 240-735-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité