Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Amino-1,2,4-triazole-5-thiol

Fournisseur: Thermo Scientific

MAYBSB00513DAEA 0 EUR InStock
MAYBSB00513DA MAYBSB00513CB
3-Amino-1,2,4-triazole-5-thiol
3-Amino-1,2,4-triazole-5-thiol


Formule: C₂H₄N₄S
MW: 116,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005231
Numéro CAS: 16691-43-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité