L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
PBS Solution tampon saline 10x concentrée (tamponnée phosphate)
Fournisseur: G Bioscienes
R027 R028
R027EA 191 EUR InStock
R027 R028
PBS Solution tampon saline 10x concentrée (tamponnée phosphate)
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de lavage
10X PBS (Phosphate Buffered Saline) is a 10 fold concentrated, sterile, pH adjusted blend of phosphate buffer and saline solution, which when diluted 1 to 10 in ultrapure water produces a phosphate buffered saline of 8mM NaH2PO4, 150mM NaCl, 3mM KCl, and 2mM KH2PO4 at pH 7.4.
The 10X solution is a sterile solution.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité