Isocyanure de 2-méthylpropyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: t-Butylisocyanide
403600010 403600050
ACRO403600010EA 44 EUR InStock
ACRO403600010 ACRO403600050
Isocyanure de 2-méthylpropyle 97%
Isocyanure de 2-méthylpropyle
Formule: C₅H₉N
MW: 83,13 g/mol
Point d'ébullition: 91 °C
Densité: 0.73 g/cm³
Point d'éclair: –2 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000002
Numéro CAS: 7188-38-7
EINECS: 230-553-5
ONU: 1992
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3740 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité