Tampon tris-glycine, Proteomics grade
Fournisseur: Avantor
VWR®
M115-40LEA 178 EUR InStock
M115-40L
Tampon tris-glycine, Proteomics grade
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de transfert
Une poudre de tris-glycine pré-mélangée pour la préparation d'un tampon de migration Laemmli SDS-PAGE. Le conditionnement de 40 l permet de préparer 40 litres de solution de tris-glycine 1X (0,025 M de base tris et 0,192 M de glycine). Chaque Ready-Pack™ permet de préparer 1 litre de concentré 10X.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité